Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
25 g
Katalog # A12203.14
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Katalog # A12203.14
CAS nummer:  1589-62-4
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
25 g
CAS nummer:  1589-62-4
Price
7.720,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 1589-62-4 Molecular Formula: C12H14N4O4 Formula Weight: 278.27 Melting Point: 158-160° MDL No.: MFCD00001658
  • CAS nummer:1589-62-4
  • Formel:C₁₂H₁₄N₄O₄
  • MDL nummer:MFCD00001658
  • Molecular Weight:278.27 g/mol
  • Smeltende Pt:158…160 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:216-458-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer