Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 22, 500 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 500F-CTC-GT-LC (0.4) *
Katalog # 554-1464
Syringes for CTC analytics systems
Katalog # 554-1464
Syringes for CTC analytics systems
Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 22, 500 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 500F-CTC-GT-LC (0.4) *
Price
929,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    0,72 mm
  • Måler:
    22
  • Model:
    500F-CTC-GT-LC (0.4) *
  • Spidstype:
    LC
  • Volumen:
    500 µl
  • Beskrivelse:
    Fixed needle
  • Længde:
    51 mm
  • Seq:
    09