Orders LinkContactUsLinkComponent
Acenaphthen-D10 (99% D)
Acenaphthen-D10 (99% D)
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # CAMBDLM-108-1
Miljø
Leverandør:   CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Acenaphthen-D10 (99% D)
Katalog # CAMBDLM-108-1
Leverandør:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:  15067-26-2
Acenaphthen-D10 (99% D)
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  15067-26-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Acenaphthene-[²H₁₀]
  • CAS nummer:15067-26-2
  • Formel:C₁₂D₁₀
  • Molecular Weight:164.13 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer