Acenaphthen-D10 (99% D)
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # CAMBDLM-108-0.1
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Acenaphthen-D10 (99% D)
Katalog # CAMBDLM-108-0.1
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer: 15067-26-2
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Acenaphthene-[²H₁₀]
- CAS nummer:15067-26-2
- Formel:C₁₂D₁₀
- Molecular Weight:164.13 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- FN:3077
- ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:100 mg