Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes
Macro, 340 – 900 nm, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS
Katalog # RATI2711110
Leverandør:   RATIOLAB
Disposable cuvettes
Katalog # RATI2711110
Leverandør:  RATIOLAB
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes
Macro, 340 – 900 nm, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS
Price
797,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
These cuvettes with reduced wall thickness result in increased heat transfer.
  • Very low variation of extinction values
Packaging: In PS boxes with lid, 100 cuvettes per box.
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Model:
    Macro
  • Volumen:
    4 ml
  • Vinduesmateriale:
    PS
  • Højde:
    45 mm
  • Område:
    340 – 900 nm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stopper, PP til kuvetter
    Stopper, PP til kuvetter
    RATI2812011
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 499,00 kr