Indtil 10. oktober 2017 er det fortsat lovligt at anvende kvikslvtermometre, som udelukkende er bestemt til udfrsel af pr vninger i henhold til standarder, der krver anvendelse af termometre indeholdende kvikslv. 1 * 1 Items
Katalog # HECH43210004
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Frequently Bought Together