Orders LinkContactUsLinkComponent
Cotton swabs
Cotton swabs
Swabs with applicator, PP/cotton, 5 mm, 12 mm, -
Katalog # HERE1030228
Leverandør:   HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Katalog # HERE1030228
Leverandør:  HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Cotton swabs
Swabs with applicator, PP/cotton, 5 mm, 12 mm, -
Price
46,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Single cotton bud cotton swabs.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    5 mm
  • Steril:
    -
  • Beskrivelse:
    Swabs with applicator
  • Længde:
    12 mm
  • Seq:
    01
  • Skaft/hoved:
    PP/cotton
  • Håndtagsbredde:
    2,5 mm
  • Cat. No.:
    HERE1030228
  • Håndtagslængde:
    150 mm
  • Model:
    HERE1030228