Orders LinkContactUsLinkComponent
Cotton swabs
Cotton swabs
Swabs with applicator, PP/cotton, 10 mm, 35 mm, -
Katalog # HERE1031128
Leverandør:   HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Katalog # HERE1031128
Leverandør:  HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Cotton swabs
Swabs with applicator, PP/cotton, 10 mm, 35 mm, -
Price
45,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Single cotton bud cotton swabs.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    10 mm
  • Steril:
    -
  • Beskrivelse:
    Swabs with applicator
  • Længde:
    35 mm
  • Seq:
    10
  • Skaft/hoved:
    PP/cotton
  • Håndtagsbredde:
    4 mm
  • Cat. No.:
    HERE1031128
  • Håndtagslængde:
    150 mm
  • Model:
    HERE1031128