Foam head swabs
Vatpinde med fleksibelt skumhoved, PP/foam, 130 mm
Katalog # HERE1020011
Leverandør: HERENZ HEINZ
Gå til:
Product Details & Documents
Swabs with PU foam heads and plastic applicators.
- Fuzzfree
Designed for bacterial sampling or computer cleaning.
Specifikationer
- Beskrivelse:Vatpinde med fleksibelt skumhoved
- Længde:130 mm
- Skaft/hoved:PP/foam
- Cat. No.:HERE1020011
- Samlet længde:130,0 mm