Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Foam head swabs

Podepind med PP-applikator, stort skumhoved, PP/foam, 150 mm
Katalog # HERE1020009
Leverandør:   HERENZ HEINZ
Foam head swabs
Katalog # HERE1020009
Leverandør:  HERENZ HEINZ
Foam head swabs
Foam head swabs

Podepind med PP-applikator, stort skumhoved, PP/foam, 150 mm

Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents

Swabs with PU foam heads and plastic applicators.

  • Fuzzfree

Designed for bacterial sampling or computer cleaning.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Podepind med PP-applikator, stort skumhoved
  • Længde:
    150 mm
  • Skaft/hoved:
    PP/foam
  • Cat. No.:
    HERE1020009
  • Samlet længde:
    150,0 mm