Powder funnel, short stem
160 mm, 35 mm, 24 mm
Katalog # HECH44001052
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:160 mm
- Seq:04
- Stilk udv. Ø:35 mm
- Stilklængde:24 mm