Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
45,0 mm, 56,0 mm, 65,0 mm
Katalog # HECH41590056
Rubber Stoppers
Katalog # HECH41590056
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
45,0 mm, 56,0 mm, 65,0 mm
Price
99,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specifikationer
  • Ø bund:
    56,0 mm
  • Ø top:
    65,0 mm
  • Højde:
    45,0 mm
  • Seq:
    14