Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Katalog # HECH41590023
Rubber Stoppers
Katalog # HECH41590023
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Price
8,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specifikationer
  • Ø bund:
    17,0 mm
  • Ø top:
    22,0 mm
  • Højde:
    25,0 mm
  • Seq:
    06