Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
20,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm
Katalog # HECH41590002
Rubber Stoppers
Katalog # HECH41590002
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
20,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm
Price
6,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specifikationer
  • Ø bund:
    4,0 mm
  • Ø top:
    8,0 mm
  • Højde:
    20,0 mm
  • Seq:
    02