Tripods
Tripod, outer Ø 140 mm, 110×210 mm, -
Katalog # HECH41090010
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
These tripods are made of galvanised iron.
Specifikationer
- Til:-
- Indv. Ø×H:110×210 mm
- Beskrivelse:Tripod, outer Ø 140 mm
- Seq:01
Accessories
Produktinformation
- Katalog #Pk InfoPaknTilgængelighedPrice