Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
Dissekeringsnåle
Dissection needles
Dissection needles
Print
Dissection needles
Dissektionsnål, med plastikhåndtag, Lige
Katalog # HERE1110301
Leverandør:
HERENZ HEINZ
Dissection needles
Katalog # HERE1110301
Leverandør:
HERENZ HEINZ
Udvid billedet
Return to Top
Dissection needles
Dissektionsnål, med plastikhåndtag, Lige
Specifikationer
Tilføj til kurv
Gå til:
Specifikationer
Price
10,90 kr
Log ind
for tilgængelighed
Måleenhed
1 * 1 Items
-
+
Tilføj til kurv
Vis alle varianter
Return Policy
Product Details & Documents
Specifikationer
Form:
Lige
Beskrivelse:
Dissektionsnål, med plastikhåndtag
Seq:
01
Forceps, straight
#: 232-0094
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Powder Spatulas
#: USBE3283
Leverandør: USBECK Laborgeräte