Screw top vials
Vials, 2,00 ml, 12×32 mm, klar, No, 8-425
Katalog # SIAL27078
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Cap størrelse:8-425
- Diameter×H:12×32 mm
- Kapacitet:2,00 ml
- Farve:klar
- Beskrivelse:Vials
- Seq:08
- Cat. No.:SIAL27078