Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Primæropløsning rød (1 ml opløsning indeholder 59,5 mg CoCl₂, 6 H₂O) Reag. Ph. Eur., Glass bottle, 100 mL
Catalog # REGEEPRS01
Supplier:   REAGECON
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Catalog # REGEEPRS01
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Primæropløsning rød (1 ml opløsning indeholder 59,5 mg CoCl₂, 6 H₂O) Reag. Ph. Eur., Glass bottle, 100 mL
CAS Number:  
Price
2.240,00 kr
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL
  • Beskrivelse:
    Primæropløsning rød (1 ml opløsning indeholder 59,5 mg CoCl₂, 6 H₂O) Reag. Ph. Eur.
Specifications