Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Primæropløsning blå (1 ml opløsning indeholder 62,4 mg CuSO4, 5 H2O) Reag. Ph. Eur., Glass bottle, 100 mL
Leverandør: REAGECON
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:100 mL
- Beskrivelse:Primæropløsning blå (1 ml opløsning indeholder 62,4 mg CuSO4, 5 H2O) Reag. Ph. Eur.