Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Primæropløsning blå (1 ml opløsning indeholder 62,4 mg CuSO4, 5 H2O) Reag. Ph. Eur., Glass bottle, 100 mL
Katalog # REGEEPBS01
Leverandør:   REAGECON
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Katalog # REGEEPBS01
Leverandør:  REAGECON
CAS nummer:  
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Primæropløsning blå (1 ml opløsning indeholder 62,4 mg CuSO4, 5 H2O) Reag. Ph. Eur., Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  
Price
1.490,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL
  • Beskrivelse:
    Primæropløsning blå (1 ml opløsning indeholder 62,4 mg CuSO4, 5 H2O) Reag. Ph. Eur.
Specifikationer