Orders LinkContactUsLinkComponent
Handsker, nitril, Kimtech™ Sterling™
Handsker, nitril, Kimtech™ Sterling™
M, grå, 240 mm, 150/box
Katalog # 112-4833
   Reduktion af affald
Leverandør:   Ansell
Handsker, nitril, Kimtech™ Sterling™
Katalog # 112-4833
Leverandør:  Ansell
   Reduktion af affald
Handsker, nitril, Kimtech™ Sterling™
Handsker, nitril, Kimtech™ Sterling™
M, grå, 240 mm, 150/box
Price
267,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 150 Items
Product Details & Documents
Den nye anvendelse af syntetisk nitrilpolymer gør det muligt at fremstille handskespidser med fremragende slidstyrke i en tykkelse på kun 0,09 mm. Lavere handskevægt og dermed mindre affaldsmængde.
Hanskens patenterede fysiske egenskaber giver latex pasform og fornemmelse, mens de giver den kemiske og mekaniske beskyttelse af nitril.
  • Contain no natural rubber latex reducing the potential for Type I glove-associated reactions
  • Textured fingertips enhance wet and dry grip, with enhanced tactile sensitivity
  • Stronger than latex with better protection against a wide range of chemicals including cytotoxic drugs
  • Beaded cuffs for added strength and ease in donning
  • Reduced storage - up to 50% more gloves in a box than conventional boxed gloves
  • Virus protection according to ISO 16604 procedure B:2004
  • Anti-static tested, meeting the requirements defined in EN 1149-5
Handskens patenterede fysiske egenskaber giver samme pasform og følelse som latex, samtidig med at den har nitrilhandskens kemiske og mekaniske beskyttelse.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,08 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Grey
EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Food contact approved
Specifikationer
  • Handske størrelse:
    M
  • Pakket:
    150/box
  • Farve:
    grå
  • Længde:
    240 mm
  • Håndflade tykkelse:
    0,08 mm
  • Antistatisk:
    +
  • Trækstyrke:
    42 / 38 MPa
  • Med pudder/pudderfri:
    Pudderfri
  • Manchet tykkelse:
    0,06 mm
  • Finger tykkelse:
    0,09 mm
  • Manchet:
    Rullet kant
  • Environmentally Preferable:
    Reduktion af affald
  • EN norm:
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • Cat. No.:
    112-4833
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
    Ambidextrous
  • Godkendt til fødevarekontakt:
    +
  • Latex/latex-fri:
    Latex-fri
  • Engangs/Genbrugelig:
    Engangs
  • Ultimativ forlængelse:
    650 % (før ældning), 550 % (efter accelereret ældning)