Handsker, nitril, Kimtech™ Sterling™
Product Details & Documents
Den nye anvendelse af syntetisk nitrilpolymer gør det muligt at fremstille handskespidser med fremragende slidstyrke i en tykkelse på kun 0,09 mm. Lavere handskevægt og dermed mindre affaldsmængde.
Hanskens patenterede fysiske egenskaber giver latex pasform og fornemmelse, mens de giver den kemiske og mekaniske beskyttelse af nitril.
- Contain no natural rubber latex reducing the potential for Type I glove-associated reactions
- Textured fingertips enhance wet and dry grip, with enhanced tactile sensitivity
- Stronger than latex with better protection against a wide range of chemicals including cytotoxic drugs
- Beaded cuffs for added strength and ease in donning
- Reduced storage - up to 50% more gloves in a box than conventional boxed gloves
- Virus protection according to ISO 16604 procedure B:2004
- Anti-static tested, meeting the requirements defined in EN 1149-5
Handskens patenterede fysiske egenskaber giver samme pasform og følelse som latex, samtidig med at den har nitrilhandskens kemiske og mekaniske beskyttelse.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,08 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Grey
EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Food contact approved
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerChanges in EN Glove standards explained - Guide Donning / doffing gloves - Poster Glove Certification Guiding Hands: What changes to European PPE Glove Standards mean for you - White Paper KCP Safehands - Poster
KIMB99212_TDS_EN
Datablad
Kimberly-Clark Kimtech™ Lab Gloves brochure
Produktlitteratur
STERLING*
Billeder 360
Specifikationer
- Handske størrelse:M
- Pakket:150/box
- Farve:grå
- Længde:240 mm
- Håndflade tykkelse:0,08 mm
- Antistatisk:+
- Trækstyrke:42 / 38 MPa
- Med pudder/pudderfri:Pudderfri
- Manchet tykkelse:0,06 mm
- Finger tykkelse:0,09 mm
- Manchet:Rullet kant
- Environmentally Preferable:Reduktion af affald
- EN norm:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Cat. No.:112-4833
- Ambidextrous/Hånd-specifik:Ambidextrous
- Godkendt til fødevarekontakt:+
- Latex/latex-fri:Latex-fri
- Engangs/Genbrugelig:Engangs
- Ultimativ forlængelse:650 % (før ældning), 550 % (efter accelereret ældning)