Orders LinkContactUsLinkComponent
Objektglas med fordybning
Objektglas med reaktionsbrønde, sort, 2, 11 mm
  MARI1215670
 :   MARIENFELD
Objektglas med fordybning
  MARI1215670
Objektglas med fordybning
Objektglas med fordybning
Objektglas med reaktionsbrønde, sort, 2, 11 mm
998,00 kr
1 * 50 Items
Cavity slides for diagnosis with well wettable reaction wells and frosted marking area of 20 mm at one end.
  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents
  • Ant. brønde:
    2
  • Farve:
    sort
  • Beskrivelse:
    Objektglas med reaktionsbrønde
  • Seq:
    04
  • Brønd Ø:
    11 mm