Orders LinkContactUsLinkComponent
Objektglas med fordybning
Objektglas med fordybning
Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede), sort, 8, 6 mm
Katalog # MARI1216750
Leverandør:   MARIENFELD
Objektglas med fordybning
Katalog # MARI1216750
Leverandør:  MARIENFELD
Objektglas med fordybning
Objektglas med fordybning
Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede), sort, 8, 6 mm
Price
998,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Cavity slides for diagnosis with well wettable reaction wells and frosted marking area of 20 mm at one end.
  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents
Documents
Specifikationer
  • Ant. brønde:
    8
  • Farve:
    sort
  • Beskrivelse:
    Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede)
  • Seq:
    15
  • Brønd Ø:
    6 mm