Orders LinkContactUsLinkComponent
Demountable cuvettes
15 mm, 45 mm, 36 µl, 0,2 mm, Kvartsglas, Suprasil®
Katalog # HELL124-0.2-40
Leverandør:   Hellma
Demountable cuvettes
Katalog # HELL124-0.2-40
Leverandør:  Hellma
Demountable cuvettes
Demountable cuvettes
15 mm, 45 mm, 36 µl, 0,2 mm, Kvartsglas, Suprasil®
Price
3.370,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Demountable cuvettes for short pathlength being easier to clean used in microscopic examinations.
Suitable for high precision analytical techniques.
 : A cell holder is usually required for use with photometers.
Specifikationer
  • Ø indv.:
    15 mm
  • Længde på lysvej:
    0,2 mm
  • Volumen:
    36 µl
  • Vinduesmateriale:
    Kvartsglas, Suprasil®
  • Højde:
    45 mm
  • Seq:
    008
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • FEP tubing set, 500 mm; with a long and a short screw connection; Ext.Ø 1,9 mm, Int.Ø 1,1 mm
    FEP tubing set, 500 mm; with a long and a short screw connection; Ext.Ø 1,9 mm, Int.Ø 1,1 mm
    HELL040-111-722
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 434,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PTFE tubing set, 500 mm; with a long and a short screw connection; Ext.Ø 1,6 mm, Int.Ø 1,0 mm; with OMNIFIT® gripper
    PTFE tubing set, 500 mm; with a long and a short screw connection; Ext.Ø 1,6 mm, Int.Ø 1,0 mm; with OMNIFIT® gripper
    HELL040-222-72
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 929,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Aluminium spacer to fit cells with 5 mm optical path length into 10 mm cell holder
    Aluminium spacer to fit cells with 5 mm optical path length into 10 mm cell holder
    HELL013-105-71
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 679,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Aluminium spacer to fit cells with 2 mm optical path length into 10 mm cell holder
    Aluminium spacer to fit cells with 2 mm optical path length into 10 mm cell holder
    HELL013-102-71
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 679,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fjederklemme
    Fjederklemme
    HELL020-001-761
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.970,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • Spacer, Ext. Ø: 12,5×9 mm
    Spacer, Ext. Ø: 12,5×9 mm
    634-9347
    38 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 679,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder for demountable cells type 106, Ext. Ø: 12,5×12,5 mm
    Holder for demountable cells type 106, Ext. Ø: 12,5×12,5 mm
    634-9344
    45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.100,00 kr