Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Transportvogne

Transportvogne

830×545×1040 mm, grå
Katalog # 139-0054
Leverandør:   Metro International
Transportvogne
Katalog # 139-0054
Leverandør:  Metro International
Transportvogne
Transportvogne

830×545×1040 mm, grå

Price
3.880,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Krombelagt stålramme med karformede HDPE-bakker

  • Stabil, robust, alsidig og nem at rengøre
  • Belastningskapacitet: Maks. 65 kg pr. bakke; i alt 180 kg
  • Gummihjul, der beskytter gulvet

Karrene er 70 mm dybe og muliggør sikker transport af væske ved at opfange evt. spild. Højden af den midterste bakke kan indstilles. Leveres i 2 størrelser, med 2 eller 3 bakker.

Documents

Specifikationer
  • Farve:
    grå
  • B×D×H:
    830×545×1040 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.