Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Molekylvægtmarkører, Rainbow™

Full-range Rainbow™ molekylevægtmarkører, 250 µl
Catalog # RPN800E
Supplier:   Cytiva
Molekylvægtmarkører, Rainbow™
Catalog # RPN800E
Supplier:  Cytiva
CAS Number:  
Molekylvægtmarkører, Rainbow™
Molekylvægtmarkører, Rainbow™

Full-range Rainbow™ molekylevægtmarkører, 250 µl

CAS Number:  
Price
2.310,00 kr
Log in for availability
1 * 250 µl
Product Details & Documents

Rainbow™ molekylvægtmarkører muliggør hurtigere og enklere identifikation af proteiner på SDS-polyakrylamidgeler. De loadklare markører giver skarpere, mere intense bånd på geler og blot og har forbedret båndafstand for mere nøjagtig bestemmelse af molekylvægt. Markørernes klare, karakteristiske farver muliggør lettere bekræftelse af overførsel til blotting-membraner og retning.

  • Full-Range Rainbow™-markører (MW 12.000 til 225.000) bruger 10 separate proteiner med 6 forskellige farver; High-Range Rainbow™-markører (MW 12.000 til 225.000) bruger 8 separate proteiner med 6 forskellige farver; Low-Range Rainbow™-markører (MW 3.500 til 38.000) bruger 7 separate proteiner med 5 forskellige farver
  • Overvåg udviklingen af proteinelektroforese, og vurder overførselseffektiviteten og molekylvægten for blottede proteiner uden farvning
  • Forfarvede, flerfarvede bånd med høj intensitet muliggør identifikation af nært beslægtede proteiner
  • Til brug på SDS-PAGE

Rainbow™ molekylvægtmarkører består af en blanding af individuelt farvede proteiner, som er kombineret for at producere bånd af ensartet farveintensitet. Den omtrentlige proteinkoncentration er 1 til 2 mg/ml, afhængigt af produktet.

Opbevaring: Skal opbevares ved −15 °C til −30 °C.

Ordering information: Each 250 µl pack size is sufficient for use with 50 minigels (10×8 cm) or 25 large gels (20×20 cm).

Specifications

Specifications

  • Pakn:
    250 µl
  • Beskrivelse:
    Full-range Rainbow™ molekylevægtmarkører

Specifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.