Transfektionsreagenser, DharmaFECT® Duo
DharmaFECT® Duo, 1,5 ml x 5 rør, 1 KIT
Leverandør: Horizon Discovery
Transfektionsreagenser, DharmaFECT® Duo
Katalog # DHART-2010-04
Leverandør: Horizon Discovery
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Et lipid-baseret reagens, som er specielt sammensat til co-transfektion af plasmid og siRNA.
- Effektiv transfektion af to separate molekyler med en enkelt formulering
- Høj transfektionseffektivitet for både siRNA og plasmid uden at kompromittere cellens levedygtighed
- Potent target-knockdown og plasmidekspression
- Uden mikrobielle kontaminanter og ribonukleaser
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1 KIT
- Beskrivelse:DharmaFECT® Duo, 1,5 ml x 5 rør
- Cat. No.:DHART-2010-04
- DNA og siRNA:Yes