Transfektionsreagenser, DharmaFECT® Duo
DharmaFECT Duo, 1.5 ml, 1,5 mL
Leverandør: Horizon Discovery
Transfektionsreagenser, DharmaFECT® Duo
Katalog # DHART-2010-03
Leverandør: Horizon Discovery
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Et lipid-baseret reagens, som er specielt sammensat til co-transfektion af plasmid og siRNA.
- Effektiv transfektion af to separate molekyler med en enkelt formulering
- Høj transfektionseffektivitet for både siRNA og plasmid uden at kompromittere cellens levedygtighed
- Potent target-knockdown og plasmidekspression
- Uden mikrobielle kontaminanter og ribonukleaser
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1,5 mL
- Beskrivelse:DharmaFECT Duo, 1.5 ml
- Cat. No.:DHART-2010-03
- DNA og siRNA:Yes



