Orders LinkContactUsLinkComponent
Sølvnitrat ≥99%
Sølvnitrat ≥99%
500 g
Katalog # A13854.36
Oxiderende
Ætsende
Miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Sølvnitrat ≥99%
Katalog # A13854.36
CAS nummer:  7761-88-8
Sølvnitrat ≥99%
Sølvnitrat ≥99%
500 g
CAS nummer:  7761-88-8
Price
12.750,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • CAS nummer:7761-88-8
  • Formel:AgNO₃
  • MDL nummer:MFCD00003414
  • Molecular Weight:169.87 g/mol
  • Merck Index:12,08661
  • Kogende Pt:444 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:210 °C
  • Tæthed:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-853-9
  • FN:1493
  • ADR:5.1,II
  • NÅ:01-2119513705-43
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    500 g