Orders LinkContactUsLinkComponent
Filling scoops for foodstuff
Filling scoops for foodstuff
Påfyldningsøse til fødevarer, 310 mm, 138 mm, PP, hvid
Katalog # 233-0195
Leverandør:   BURKLE
Filling scoops for foodstuff
Katalog # 233-0195
Leverandør:  BURKLE
Filling scoops for foodstuff
Filling scoops for foodstuff
Påfyldningsøse til fødevarer, 310 mm, 138 mm, PP, hvid
Price
145,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, white. These durable scoops are ideal for use in food processing, agriculture, fish farming, sampling and veterinary use.
  • Easy to clean
  • Smooth, non stick surface
  • Autoclavable at 121 °C
Specifikationer
  • Bredde:
    138 mm
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Påfyldningsøse til fødevarer
  • Længde:
    310 mm
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    02