Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide Boxes
Slide Boxes
grøn, PS, 50, 172×83×31 mm
Katalog # GLWAK50G
Leverandør:   GLW
Slide Boxes
Katalog # GLWAK50G
Leverandør:  GLW
Slide Boxes
Slide Boxes
grøn, PS, 50, 172×83×31 mm
Price
66,20 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
High quality slide storage boxes for microscopy slides.
Used for storing, transporting and freezing in science, industry and biotechnology.
Specifikationer
  • Antal objektglas:
    50
  • Farve:
    grøn
  • Materiale:
    PS
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    172×83×31 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Divider for slides and coverslips of special sizes
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    GLWAZK20
    grå
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 24,40 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Divider for slides and coverslips of special sizes
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    GLWAZK15
    hvid
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 51,70 kr