Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling racks
Cooling racks
Kølestativ, PP sort, til rør op til 1,5 eller 2,0 ml, 64, 130×130×57 mm
Katalog # GLWAG02S
Leverandør:   GLW
Cooling racks
Katalog # GLWAG02S
Leverandør:  GLW
Cooling racks
Cooling racks
Kølestativ, PP sort, til rør op til 1,5 eller 2,0 ml, 64, 130×130×57 mm
Price
112,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
  • Sturdy construction
  • Autoclavable up to +121 °C
  • Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
Specifikationer
  • Ant. huller:
    64
  • Beskrivelse:
    Kølestativ, PP sort, til rør op til 1,5 eller 2,0 ml
  • B×D×H:
    130×130×57 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Hætte til kølestativer, PP, natur, autoklaverbar
    Hætte til kølestativer, PP, natur, autoklaverbar
    GLWAGD1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 22,80 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Hætte til kølestativer, PP, sort, autoklaverbar
    Hætte til kølestativer, PP, sort, autoklaverbar
    GLWAGD1S
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 23,50 kr