Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: NMM, N-Methylmorpholine
- CAS nummer:109-02-4
- Formel:C₅H₁₁NO
- MDL nummer:MFCD00006175
- Molecular Weight:101.15 g/mol
- Kogende Pt:115 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–66 °C
- Tæthed:0,922 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:12 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-640-0
- ADR:3 (8),II
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- FN:2535
Documents
msds_805894
SDS
ProductPage_805894
Produktspecifikation
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:25 kg