Caps for sample tubes, tamper evident
Skruelåg, med O-ringspakning til transportglas, 10 ml, hvid
Katalog # 216-1007
Leverandør: Simport Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Caps made of PE feature a long skirt and a super fast thread design allowing them to be removed or sealed with a single turn. Caps are designed with flexible sealing lip which provides leakproof seal.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Til rør:10 ml
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Skruelåg, med O-ringspakning til transportglas
- Seq:04