Orders LinkContactUsLinkComponent
Tragte, til engangsbrug
78 mm, 30 mm, 5,3 mm, 65 mm
  SIMPF490-4
Tragte, til engangsbrug
  SIMPF490-4
Tragte, til engangsbrug
Tragte, til engangsbrug
78 mm, 30 mm, 5,3 mm, 65 mm
359,00 kr
1 * 100 Items
These disposable funnels are made of either polystyrene or polypropylene. Both are tapered at a 60° angle with inside fluting.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • PP funnels are autoclavable
  • Længde:
    78 mm
  • Seq:
    04
  • Indv. Ø top:
    65 mm
  • Stilk udv. Ø:
    5,3 mm
  • Stilklængde:
    30 mm