Orders LinkContactUsLinkComponent
Tragte, til engangsbrug
Tragte, til engangsbrug
69 mm, 25 mm, 5,3 mm, 55 mm
Katalog # SIMPF490-3
Leverandør:   Simport Scientific
Tragte, til engangsbrug
Katalog # SIMPF490-3
Leverandør:  Simport Scientific
Tragte, til engangsbrug
Tragte, til engangsbrug
69 mm, 25 mm, 5,3 mm, 55 mm
Price
335,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
These disposable funnels are made of either polystyrene or polypropylene. Both are tapered at a 60° angle with inside fluting.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • PP funnels are autoclavable
Specifikationer
  • Længde:
    69 mm
  • Seq:
    03
  • Indv. Ø top:
    55 mm
  • Stilk udv. Ø:
    5,3 mm
  • Stilklængde:
    25 mm