Transfektionsreagenser, DharmaFECT® Duo
DharmaFECT Duo, 0.75 ml, 0,75 mL
Leverandør: Horizon Discovery
Transfektionsreagenser, DharmaFECT® Duo
Katalog # DHART-2010-02
Leverandør: Horizon Discovery
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Et lipid-baseret reagens, som er specielt sammensat til co-transfektion af plasmid og siRNA.
- Effektiv transfektion af to separate molekyler med en enkelt formulering
- Høj transfektionseffektivitet for både siRNA og plasmid uden at kompromittere cellens levedygtighed
- Potent target-knockdown og plasmidekspression
- Uden mikrobielle kontaminanter og ribonukleaser
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:0,75 mL
- Beskrivelse:DharmaFECT Duo, 0.75 ml
- Cat. No.:DHART-2010-02
- DNA og siRNA:Yes
Specifikationer
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



