Kvarts
20 kg
Katalog # ROTH4651.7
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
- CAS nummer:14808-60-7
- Formel:SiO₂
- MDL nummer:MFCD00217788
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- Kogende Pt:2230 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:1427 °C
- Tæthed:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:238-878-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:20 kg
- Cat. No.:ROTH4651.7