Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
dNTP miks, 10 mM af hhv. dA, dC, dG og dT, 2×500 μl, 1.000 µl
Katalog # 733-1363
Leverandør:   VWR Chemicals
VWR®, dNTPs
Katalog # 733-1363
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
dNTP miks, 10 mM af hhv. dA, dC, dG og dT, 2×500 μl, 1.000 µl
CAS nummer:  
Price
kr2,250.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 µl
Product Details & Documents
dNTP-blandinger og dNTP-sæt i molekylærbiologisk kvalitet – klar til brug. dNTP mix er designet, så det sparer forskeren arbejdstid og reducerer risikoen for kontaminering ved at reducere pipetteringsbehovet. dNTP-opløsningerne fås også i sæt med fire separate dNTP’er, hvor hver har en koncentration på 100 mM. Begge er nemme at anvende til DNA polymeriseringsreaktioner, DNA mærkning og sekventeringsprocesser.
  • Fås enten som forblandede 10 mM eller 25 mM dNTP-opløsninger eller som sæt med fire separate 100 mM dNTP opløsninger
  • dNTP blandinger og dNTP sæt er PCR funktions-testet
  • Renhed >99% påvist ved HPLC
  • Leveres i opløsning med pH 7,3 til 7,5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1.000 µl
  • Beskrivelse:
    dNTP miks, 10 mM af hhv. dA, dC, dG og dT, 2×500 μl