Membranpumper
Membranpumper er mekaniske vakuumpumper, der fungerer uden olie. De er nemme at betjene, bruger ikke vand og danner hverken spildvand eller olieaffald. Disse pumper anvendes til tømning eller pumpning af gasser mellem beholdere i kemi- eller fysiklaboratorier. De er meget alsidige.
- Leveres i aluminium eller i kemisk resistente udgaver
- Stort udvalg af sluttryk og pumpekapaciteter, høje pumpevolumenkapaciteter selv ved lave tryk
- Vedligeholdelsesfri driftsenhed, fremstillet med henblik på nem vedligeholdelse, membran og ventiler er lette at udskifte
- Meget støjsvag drift med få vibrationer
- Optimeret driftslevetid af membraner og ventiler (normalt over 10000 driftstimer)
Aluminiumsmodel
Dele, der kommer i kontakt med mediet, er fremstillet af aluminium, FPM, PE, PBT eller lignende. Bredt anvendelsesområde til vakuum applikationer i laboratoriet og i industrien med ikke aggressive gasarter, fx vakuumfiltrering, vakuumdampafgasning og vakuumimprægnering.
Enestående FPM-ventiler med lang holdbarhed.
Stort cylinder indløbsvolumen med minimalt dødvolumen sikre høj indgangseffekt.
Optimerede, meget fleksible FPM dobbelt-membraner med stofforstærkning; god driftssikkerhed og lang driftslevetid.
Leveres som et-, to- tre- eller fire-trins pumper.
Kompakt design.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
: ATEX approval: II 3G IIC T3 X Internal Atm. only (except for ME 4R NT model).
: Levering omfatter pumpen med kontakt, kabel, stik og betjeningsvejledning.
- Model:ME 4R NT with UK-plug
- Seq:20
- Cat. No.:VACU731102
- Slutvakuum (abs.):100 mbar
- B×D×H:243×239×290 mm
- Antal trin:1
- Vakuum:100 mbar
- Tilslutning på tryksiden (EX):Hose nozzle DN 8-10 mm
- Tilslutning på sugesiden (IN):Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Sluttryk med gasballast:–
- Vægt:11,5 kg
- Flowhastighed:63 l/min
- Beskyttelsesklasse:IP 40
Accessories
- Beskrivelse
- 185-2277Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 161 * 1 Items - 450,00 kr
- Beskrivelse
- 181-0020Service kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm key1 * 1 Items - 1.400,00 kr
- Beskrivelse
- VACU20639883Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 161 * 1 Items - 746,00 kr
- Beskrivelse
- VACU20662591Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 161 * 1 Items - 694,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- VACU20696820Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 161 * 1 Items - 788,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- VACU20696874Service kit for ME 1/ME 1C, includes diaphragm, valves, diaphragm key1 * 1 Items - 584,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse