Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranpumper
ME 4R NT with UK-plug
  VACU731102
Membranpumper
  VACU731102
 :  
Membranpumper
Membranpumper
ME 4R NT with UK-plug
Membranpumper er mekaniske vakuumpumper, der fungerer uden olie. De er nemme at betjene, bruger ikke vand og danner hverken spildvand eller olieaffald. Disse pumper anvendes til tømning eller pumpning af gasser mellem beholdere i kemi- eller fysiklaboratorier. De er meget alsidige.
  • Leveres i aluminium eller i kemisk resistente udgaver
  • Stort udvalg af sluttryk og pumpekapaciteter, høje pumpevolumenkapaciteter selv ved lave tryk
  • Vedligeholdelsesfri driftsenhed, fremstillet med henblik på nem vedligeholdelse, membran og ventiler er lette at udskifte
  • Meget støjsvag drift med få vibrationer
  • Optimeret driftslevetid af membraner og ventiler (normalt over 10000 driftstimer)
Aluminiumsmodel
Dele, der kommer i kontakt med mediet, er fremstillet af aluminium, FPM, PE, PBT eller lignende. Bredt anvendelsesområde til vakuum applikationer i laboratoriet og i industrien med ikke aggressive gasarter, fx vakuumfiltrering, vakuumdampafgasning og vakuumimprægnering.
Enestående FPM-ventiler med lang holdbarhed.
Stort cylinder indløbsvolumen med minimalt dødvolumen sikre høj indgangseffekt.
Optimerede, meget fleksible FPM dobbelt-membraner med stofforstærkning; god driftssikkerhed og lang driftslevetid.
Leveres som et-, to- tre- eller fire-trins pumper.
Kompakt design.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
 : ATEX approval: II 3G IIC T3 X Internal Atm. only (except for ME 4R NT model).
 : Levering omfatter pumpen med kontakt, kabel, stik og betjeningsvejledning.
  • Model:
    ME 4R NT with UK-plug
  • Seq:
    20
  • Cat. No.:
    VACU731102
  • Slutvakuum (abs.):
    100 mbar
  • B×D×H:
    243×239×290 mm
  • Antal trin:
    1
  • Vakuum:
    100 mbar
  • Tilslutning på tryksiden (EX):
    Hose nozzle DN 8-10 mm
  • Tilslutning på sugesiden (IN):
    Hose nozzle DN 8 - 10 mm
  • Sluttryk med gasballast:
  • Vægt:
    11,5 kg
  • Flowhastighed:
    63 l/min
  • Beskyttelsesklasse:
    IP 40
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 185-2277
    Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16
    1 * 1 Items - 450,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 181-0020
    Service kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm key
    1 * 1 Items - 1.400,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20639883
    Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16
    1 * 1 Items - 746,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20662591
    Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16
    1 * 1 Items - 694,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20662592
    Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16
    1 * 1 Items - 881,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20662600
    Small flanges KF with thread, G1/8", DN 10
    1 * 1 Items - 803,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20699948
    Upgrade kit exhaust vapor condenser for NT series
    1 * 1 Items - 6.270,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20696820
    Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16
    1 * 1 Items - 788,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20696877
    Service kit for ME 2 NT includes diaphragm, valves
    1 * 1 Items - 527,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20696878
    Service kit for ME 2C NT includes diaphragm, valves
    1 * 1 Items - 536,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 181-1690
    Service kit for MV 2 includes diaphragm and valves
    1 * 1 Items - 2.140,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20696874
    Service kit for ME 1/ME 1C, includes diaphragm, valves, diaphragm key
    1 * 1 Items - 584,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20636269
    Set of hose clips, 10,5 mm
    1 * 1 Each - 197,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20696860
    Service kit for ME 4 NT/MZ 2 NT
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 181-0259
    Chemistry vacuum regulator valve unit for ME/MZ 1C
    1 * 1 Items - 3.250,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 181-0258
    Vacuum regulator valve unit for ME 1
    1 * 1 Items - 1.540,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20696835
    Sealing kit for MZ 2D diaphram pump
    1 * 1 Items - 1.020,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20636554
    Diaphragm key for diaphragm pumps NT
    1 * 1 Items - 918,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20696827
    Service kit for MV 10, MD 12 includes diaphragm, valves
    1 * 1 Items - 4.000,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VACU20696834
    Service kit for MV 2 , MD 4 VARIO
    1 * 1 Items - 2.400,00 kr