Orders LinkContactUsLinkComponent
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Podepind med fleksibelt blad og langt håndtag, TX761K, PP/PE, 162,3 mm
Katalog # 115-1898
Leverandør:   Texwipe
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Katalog # 115-1898
Leverandør:  Texwipe
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Podepind med fleksibelt blad og langt håndtag, TX761K, PP/PE, 162,3 mm
Price
8.400,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Emballering: 1000 swabs total/case, outer bags: 50 bags per case, inner bags: 20 swabs per bag.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Podepind med fleksibelt blad og langt håndtag, TX761K
  • Længde:
    162,3 mm
  • Seq:
    4
  • Skaft/hoved:
    PP/PE
  • Håndtagsbredde:
    3,2 mm
  • Cat. No.:
    115-1898
  • Hovedlængde:
    16,8 mm
  • Hovedbredde:
    6,8 mm
  • Farve på håndtag:
    Light Green
  • Håndtagslængde:
    145,5 mm
  • Materiale til håndtag:
    Polypropylene
  • Hovedmateriale:
    Knitted Alpha® Polyester
  • Model:
    TX761K
  • Bond:
    Thermal