Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Podepind med fleksibelt blad og langt håndtag, TX761K, PP/PE, 162,3 mm
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Emballering: 1000 swabs total/case, outer bags: 50 bags per case, inner bags: 20 swabs per bag.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Specifikationer
- Beskrivelse:Podepind med fleksibelt blad og langt håndtag, TX761K
- Længde:162,3 mm
- Seq:4
- Skaft/hoved:PP/PE
- Håndtagsbredde:3,2 mm
- Cat. No.:115-1898
- Hovedlængde:16,8 mm
- Hovedbredde:6,8 mm
- Farve på håndtag:Light Green
- Håndtagslængde:145,5 mm
- Materiale til håndtag:Polypropylene
- Hovedmateriale:Knitted Alpha® Polyester
- Model:TX761K
- Bond:Thermal