Membranpumper
Product Details & Documents
Membranpumper er mekaniske vakuumpumper, der fungerer uden olie. De er nemme at betjene, bruger ikke vand og danner hverken spildvand eller olieaffald. Disse pumper anvendes til tømning eller pumpning af gasser mellem beholdere i kemi- eller fysiklaboratorier. De er meget alsidige.
- Leveres i aluminium eller i kemisk resistente udgaver
- Stort udvalg af sluttryk og pumpekapaciteter, høje pumpevolumenkapaciteter selv ved lave tryk
- Vedligeholdelsesfri driftsenhed, fremstillet med henblik på nem vedligeholdelse, membran og ventiler er lette at udskifte
- Meget støjsvag drift med få vibrationer
- Optimeret driftslevetid af membraner og ventiler (normalt over 10000 driftstimer)
Aluminiumsmodel
Dele, der kommer i kontakt med mediet, er fremstillet af aluminium, FPM, PE, PBT eller lignende. Bredt anvendelsesområde til vakuum applikationer i laboratoriet og i industrien med ikke aggressive gasarter, fx vakuumfiltrering, vakuumdampafgasning og vakuumimprægnering.
Enestående FPM-ventiler med lang holdbarhed.
Stort cylinder indløbsvolumen med minimalt dødvolumen sikre høj indgangseffekt.
Optimerede, meget fleksible FPM dobbelt-membraner med stofforstærkning; god driftssikkerhed og lang driftslevetid.
Leveres som et-, to- tre- eller fire-trins pumper.
Kompakt design.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
: ATEX approval: II 3G IIC T3 X Internal Atm. only (except for ME 4R NT model).
: Levering omfatter pumpen med kontakt, kabel, stik og betjeningsvejledning.
Specifications
- Model:ME 4 NT, med CH-stik
- Seq:17
- B×D×H:243×239×198 mm
- Antal trin:1
- Vakuum:70 mbar
- Tilslutning på sugesiden (IN):Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Flowhastighed:67
- Cat. No.:181-0160
- Slutvakuum (abs.):70 mbar
- Tilslutning på tryksiden (EX):2 × silencer / G1/4”
- Sluttryk med gasballast:–
- Vægt:11 kg
- Beskyttelsesklasse:IP 40
- Motorudgangseffekt:0,18 kW
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 185-2277Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16Log in for availability1 * 1 Items - 450,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 181-0020Service kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm keyLog in for availability1 * 1 Items - 1.400,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20639883Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16Log in for availability1 * 1 Items - 746,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20662591Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16Log in for availability1 * 1 Items - 694,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20662592Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16Log in for availability1 * 1 Items - 881,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20662600Small flanges KF with thread, G1/8", DN 10Log in for availability1 * 1 Items - 803,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20699948Upgrade kit exhaust vapor condenser for NT seriesLog in for availability1 * 1 Items - 6.270,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20696820Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16Log in for availability1 * 1 Items - 788,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20696877Service kit for ME 2 NT includes diaphragm, valvesLog in for availability1 * 1 Items - 527,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20696878Service kit for ME 2C NT includes diaphragm, valvesLog in for availability1 * 1 Items - 536,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 181-1690Service kit for MV 2 includes diaphragm and valvesLog in for availability1 * 1 Items - 2.140,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20696874Service kit for ME 1/ME 1C, includes diaphragm, valves, diaphragm keyLog in for availability1 * 1 Items - 584,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 181-0259Chemistry vacuum regulator valve unit for ME/MZ 1CLog in for availability1 * 1 Items - 3.250,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20696827Service kit for MV 10, MD 12 includes diaphragm, valvesLog in for availability1 * 1 Items - 4.000,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice