Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for fluid and solid samplers
Accessories for fluid and solid samplers
Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 50 mm Ø, længde 3000 mm
Katalog # 300-0111
Leverandør:   BURKLE
Accessories for fluid and solid samplers
Katalog # 300-0111
Leverandør:  BURKLE
Accessories for fluid and solid samplers
Accessories for fluid and solid samplers
Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 50 mm Ø, længde 3000 mm
Price
1.350,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 50 mm Ø, længde 3000 mm
  • Seq:
    6