VWR®, Omrørestave
PTFE, 8 mm, 250 mm
Katalog # 442-4541
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Solid PTFE.
- Inert og ridser ikke, kan anvendes op til 280 °C
Documents
Specifikationer
- Ø:8 mm
- Længde:250 mm
- Materiale:PTFE
Solid PTFE.