Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Omrørestave
VWR®, Omrørestave
PTFE, 8 mm, 250 mm
Katalog # 442-4541
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Omrørestave
Katalog # 442-4541
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Omrørestave
VWR®, Omrørestave
PTFE, 8 mm, 250 mm
Price
285,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Solid PTFE.
  • Inert og ridser ikke, kan anvendes op til 280 °C
Specifikationer
  • Ø:
    8 mm
  • Længde:
    250 mm
  • Materiale:
    PTFE