Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Batterier

Batterier

Rechargable NIMH Power ACCU™, D/HR20, 1,2 V, 3000 mAh
Katalog # VART56720101402
Leverandør:   VARTA GERAETEBATTERIE
Batterier
Katalog # VART56720101402
Leverandør:  VARTA GERAETEBATTERIE
Batterier
Batterier

Rechargable NIMH Power ACCU™, D/HR20, 1,2 V, 3000 mAh

Price
314,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents

Høj kapacitet med lange driftstider pr. opladning. Kræver ikke en speciel oplader.

  • Kan genoplades op til 1000 gange
Specifikationer
  • Model:
    D/HR20
  • Spænding:
    1,2 V
  • Kapacitet:
    3000 mAh
  • Beskrivelse:
    Rechargable NIMH Power ACCU™
  • Seq:
    08