Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Batterier

Batterier

Rechargable NIMH Power ACCU™, C/HR14, 1,2 V, 3000 mAh
Katalog # VART56714101402
Leverandør:   VARTA GERAETEBATTERIE
Batterier
Katalog # VART56714101402
Leverandør:  VARTA GERAETEBATTERIE
Batterier
Batterier

Rechargable NIMH Power ACCU™, C/HR14, 1,2 V, 3000 mAh

Price
314,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents

Høj kapacitet med lange driftstider pr. opladning. Kræver ikke en speciel oplader.

  • Kan genoplades op til 1000 gange
Specifikationer
  • Model:
    C/HR14
  • Spænding:
    1,2 V
  • Kapacitet:
    3000 mAh
  • Beskrivelse:
    Rechargable NIMH Power ACCU™
  • Seq:
    07
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.