Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
43 mm, 11 mm, 0,8 mm
Katalog # SCERB404311000812
Leverandør:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Katalog # SCERB404311000812
Leverandør:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
43 mm, 11 mm, 0,8 mm
Price
880,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 Items
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    11 mm
  • Vægtykkelse:
    0,8 mm
  • Længde:
    43 mm
  • Seq:
    03