Test tubes, flat bottom
43 mm, 11 mm, 0,8 mm
Katalog # SCERB404311000812
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:11 mm
- Vægtykkelse:0,8 mm
- Længde:43 mm
- Seq:03