Membranpumper
Product Details & Documents
Membranpumper er mekaniske vakuumpumper, der fungerer uden olie. De er nemme at betjene, bruger ikke vand og danner hverken spildvand eller olieaffald. Disse pumper anvendes til tømning eller pumpning af gasser mellem beholdere i kemi- eller fysiklaboratorier. De er meget alsidige.
- Leveres i aluminium eller i kemisk resistente udgaver
- Stort udvalg af sluttryk og pumpekapaciteter, høje pumpevolumenkapaciteter selv ved lave tryk
- Vedligeholdelsesfri driftsenhed, fremstillet med henblik på nem vedligeholdelse, membran og ventiler er lette at udskifte
- Meget støjsvag drift med få vibrationer
- Optimeret driftslevetid af membraner og ventiler (normalt over 10000 driftstimer)
Aluminiumsmodel
Dele, der kommer i kontakt med mediet, er fremstillet af aluminium, FPM, PE, PBT eller lignende. Bredt anvendelsesområde til vakuum applikationer i laboratoriet og i industrien med ikke aggressive gasarter, fx vakuumfiltrering, vakuumdampafgasning og vakuumimprægnering.
Enestående FPM-ventiler med lang holdbarhed.
Stort cylinder indløbsvolumen med minimalt dødvolumen sikre høj indgangseffekt.
Optimerede, meget fleksible FPM dobbelt-membraner med stofforstærkning; god driftssikkerhed og lang driftslevetid.
Leveres som et-, to- tre- eller fire-trins pumper.
Kompakt design.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
Certifications: ATEX approval: II 3G IIC T3 X Internal Atm. only (except for ME 4R NT model).
Delivery information: Levering omfatter pumpen med kontakt, kabel, stik og betjeningsvejledning.
Documents
AP_100l_MD12NT_50Hz AP_100l_MD12NT_60Hz AP_100l_ME16_50Hz AP_100l_ME16_60Hz AP_100l_ME16NT_50Hz
Technical Drawing
VACU20696080_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Model:MV 2 NT med CH-stik
- Seq:08
- B×D×H:325×239×198 mm
- Antal trin:4
- Vakuum:0,5 mbar
- Tilslutning på sugesiden (IN):Small flange KF DN 16
- Flowhastighed:37
- Cat. No.:181-1083
- Slutvakuum (abs.):0,5 mbar
- Tilslutning på tryksiden (EX):Silencer / G1/4”
- Sluttryk med gasballast:–
- Vægt:16,4 kg
- Beskyttelsesklasse:IP 40
- Motorudgangseffekt:0,25 kW
Accessories
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 185-2277Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 450,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 181-0020Service kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm keyLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.400,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20639883Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 746,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20662591Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 694,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20662592Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 881,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20662600Small flanges KF with thread, G1/8", DN 10Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 803,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20699948Upgrade kit exhaust vapor condenser for NT seriesLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 6.270,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20696820Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 788,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20696877Service kit for ME 2 NT includes diaphragm, valvesLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 527,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20696878Service kit for ME 2C NT includes diaphragm, valvesLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 536,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 181-1690Service kit for MV 2 includes diaphragm and valvesLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.140,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20696874Service kit for ME 1/ME 1C, includes diaphragm, valves, diaphragm keyLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 584,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 181-0259Chemistry vacuum regulator valve unit for ME/MZ 1CLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.250,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20696835Sealing kit for MZ 2D diaphram pumpLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.020,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20636554Diaphragm key for diaphragm pumps NTLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 918,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- VACU20696827Service kit for MV 10, MD 12 includes diaphragm, valvesLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 4.000,00 kr
Produktinformation
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice