Boot covers, Secutex® per, PP/PE
With ties, hvid, U*
Katalog # 113-0780
Leverandør: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Gå til:
Product Details & Documents
Disse støvleovertræk beskytter mod fint støv og stænk fra aggressive, flydende kemikalier. Delvis resistent over for stænk.
- Glat, fnugfri og slidresistent materiale (tilspundet PP med PE-laminat)
- Gennemtrængelig for luft og vanddamp
- Uigennemtrængeligt for partikler, delvist resistent over for stænk og antistatisk
- Fås som støvleovertræk enten med elastik eller snører
Ideelt til brug ved afhjælpningsarbejde i forurenede områder, ved bygningsrestaureringsarbejder, ved asbestsanering, sprøjteopgaver i landbruget eller sprøjtekabiner i enten industrien eller på automobilværksteder.
* En størrelse passer alle.
Certifications: Kat. III, type 5 + 6
Specifikationer
- Skostørrelse:U*
- Farve:hvid
- Beskrivelse:With ties
- Cat. No.:113-0780
- Outfit applikationer:Chemical protection|Laboratory|Industrial