Orders LinkContactUsLinkComponent
cDNA-syntese, qScript™
cDNA-syntese, qScript™
qScript™ Flex cDNA-sæt, 100 reaktioner, 100 Assays
Katalog # 733-1181
Leverandør:   Quantabio
cDNA-syntese, qScript™
Katalog # 733-1181
Leverandør:  Quantabio
CAS nummer:  
cDNA-syntese, qScript™
cDNA-syntese, qScript™
qScript™ Flex cDNA-sæt, 100 reaktioner, 100 Assays
CAS nummer:  
Price
3.830,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
qScript™ cDNA syntesesæt indeholder qScript™ revers transkriptase, som er en blanding af et MMLV revers transkriptasederivat og ribonuclease-inhibitorprotein, der er optimeret til følsom og pålidelig cDNA-syntese over et bredt, dynamisk område af indgangs-RNA. cDNA-reagenser til syntese fås i flere forskellige supermix- og sætformater, som kan tilpasses specifikke opgaver.
  • Supermix-formatet er ideelt til applikationer med højt gennemløb
  • Ikke-kompromitteret repræsentation giver den tryghed, at RNA er præcist repræsenteret i det resulterende cDNA
  • Et bredt dynamisk områder sikrer, at data fra værdifulde prøver indsamles på en mere pålidelig måde
  • Vælg mellem flere primingmetoder efter det aktuelle behov
qScript™ cDNA SuperMix er et brugervenligt format til 2-trins RT-PCR. Dette supermix i ét rør indeholder alle komponenter til cDNA-syntese, inklusiv buffer, dNTP'er, MgCl₂, primere, RNase-inhibitor, qScript™ revers transkriptase og stabilisatorer. Tilsæt kun RNA. Komplet cDNA-syntese på 40 minutter. Ensartethed og reproducerbarhed opnås over et bredt, dynamisk område, uafhængigt af RNA-inputtet. Yderligere tilbyder qScript™ cDNA SuperMix fremragende følsomhed og nøjagtig gengivelse af gener med lav koncentration. Supermix-formatet eliminerer flere komponenttilsætninger og giver fremragende reproducerbarhed og nøjagtighed. qScript™ cDNA SuperMix fås både som enkeltrør og i 96-brønds format.
qScript™ cDNA syntesesæt er et følsomt og letanvendeligt sæt til RNA-kvantificering ved hjælp af totrins-RT-PCR. Dette sæt indeholder en optimal blanding af tilfældige og oligo (dT) primere for robust, konsistent og ikke-kompromitteret enkeltstrengssyntese over en bred vifte af RNA-skabelonkoncentrationer. qScript™ Reaction Mix (5X) indeholder alle krævede reagenser til cDNA-syntese, undtagen qScript™ revers transkriptase og RNA. qScript™ revers transkriptase leveres i et separat rør. Dette sæt er beregnet til brug af forskere, som anvender Bio-Rad iScript™ cDNA-syntesesæt til løbende undersøgelser eller etablerede generelle fremgangsmåder, som ikke umiddelbart kan ændres til qScript™ cDNA SuperMix.
qScript™ Flex cDNA-sæt er et letanvendeligt format til enkeltstrengs cDNA-syntese, som understøtter mange RNA-primingstrategier. qScript™ Flex reaktionsblandingen (5X) er optimeret til brug med oligo dT, tilfældige eller genspecifikke primere i enhver kombination. En patentbeskyttet cDNA-primingforstærker, som forbedrer følsomheden, leveres forblandet med tilfældige og oligo dT-primere og i et separat rør til brug med genspecifikke primere (brugerleveret). qScript™ revers transkriptase leveres i et separat rør.
qScript™ Flex cDNA kit is an easy to use format for first-strand cDNA synthesis that supports multiple RNA priming strategies. The qScript™ Flex reaction mix (5X) is optimised for use with oligo dT, random or gene-specific primers in any combination. A proprietary cDNA-priming enhancer that improves sensitivity is provided pre-mixed with random and oligo dT primers, and in a separate tube for use with gene-specific primers (user provided). qScript™ Reverse Transcriptase is provided in a separate tube.
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100 Assays
  • Beskrivelse:
    qScript™ Flex cDNA-sæt, 100 reaktioner