Orders LinkContactUsLinkComponent
qScript™ One-Step qRT-PCR kits
qScript™ One-Step qRT-PCR kits
qScript™ One Step qRT PCR-sæt, uden passiv referencefarve, 200 reaktioner, Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 200 Assays
Katalog # 733-1257
Leverandør:   Quantabio
qScript™ One-Step qRT-PCR kits
Katalog # 733-1257
Leverandør:  Quantabio
CAS nummer:  
qScript™ One-Step qRT-PCR kits
qScript™ One-Step qRT-PCR kits
qScript™ One Step qRT PCR-sæt, uden passiv referencefarve, 200 reaktioner, Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 200 Assays
CAS nummer:  
Price
5.620,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Syntese af cDNA og PCR-amplifikation udføres i det samme rør uden at det åbnes mellem procedurerne. Disse sæt er optimeret til at levere maksimal RT-PCR-effektivitet og -specificitet samt til muliggøre ikke-kompromitteret co-amplifikation af transkripter med lavt antal kopier ved tilstedeværelse af referencegener med et større antal kopier Som resultat heraf tilbyder qScript™ One-Step qRT-PCR-sæt forbedret følsomhed i forhold til andre kommercielt tilgængelige qPCR-reagenser. qScript™ One-Step Master Mix maksimerer både aktiviteten af revers transkriptase og PCR-enzymer, mens det samtidigt minimerer dannelse af primer-dimer. Høj specificitet sikres med AccuStart™ Taq DNA-polymerase, der er bundet af monoklonale antistoffer for overlegen hot-start. Antistofferne denaturerer irreversibelt ved opvarmning til 95 °C og frigør komplet aktivt og umodificeret Taq DNA-polymerase. qScript™ One-Step qRT-PCR-sæt fås til alle realtids-PCR-instrumentplatforme, herunder de, som kræver normalisering med ROX referencefarve.
  • Bredt dynamisk område, som sikrer pålidelige data
  • Meget følsom over for RNA-kvantificering med lavt antal kopier
  • Ikke-kompromitteret duplex-amplifikation for mere præcise resultater
  • Simpel og hurtig protokol med mindre variation
Specifikationer
Specifikationer
  • Cycler kompatibilitet:
    Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480
  • Pakn:
    200 Assays
  • Beskrivelse:
    qScript™ One Step qRT PCR-sæt, uden passiv referencefarve, 200 reaktioner
  • Cat. No.:
    733-1257
  • Ansøgning:
    RT-qPCR probe
  • One step:
    Yes